Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 52 H, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 150x140x100 mm 1,8 l, cuve acier inox display di git al minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 240 W, HF puissance 60 T 1 * 1 Pce
Référence BAND3225-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 52 H, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 150x140x100 mm 1,8 l, cuve acier inox display di git al minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 240 W, HF puissance 60 T 1 * 1 Pce
Référence BAND3225-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together