Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 156 BH, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 500x140x150 mm 9 l, cuve acier inox display di git al minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 1 * 1 Pce
Référence BAND3221-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 156 BH, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 500x140x150 mm 9 l, cuve acier inox display di git al minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 1 * 1 Pce
Référence BAND3221-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together