SONOREX SUPER RK 510 H, 9,7 l, 230 V~ (± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 300x240x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, c hauffage 30-80°C, vidange, puissance ultrasonique du point 640 W, HF puissance 160 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND321-CH
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together