ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 514 BH, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 325x300x200 mm 18,7 l, cuve acier inox display di gital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance we 1 * 1 Pce
  BAND3216-GB
SONOREX DIGITEC DT 514 BH, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 325x300x200 mm 18,7 l, cuve acier inox display di gital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance we 1 * 1 Pce
  BAND3216-GB
Frequently Bought Together