ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 514 H, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 325x300x150 mm 13,5 l, cuve acier inox display dig ital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 21 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3211-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 514 H, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 325x300x150 mm 13,5 l, cuve acier inox display dig ital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 21 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3211-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together