ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 100, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 240x140x100 mm 3,0 l, cuve acier inox display dig ita l minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 320 W, HF puissance 80 W 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3210-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 100, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 240x140x100 mm 3,0 l, cuve acier inox display dig ita l minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 320 W, HF puissance 80 W 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3210-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together