SONOREX DIGITEC DT 103 H, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 240x140x150 mm 4,0 l, cuve acier inox display d igi tal minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 560 W, HF puissance 14 1 * 1 Pce
Catalog # BAND3201-CH
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together