SONOREX SUPER RK 255 H, 5,5 l, 230 V~ (± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 300x150x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, c hauffage 30-80°C, vidange, puissance ultrasonique du point 640 W, HF puissance 160 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND316-CH
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together