ContactUsLinkComponent
SONOREX SUPER RK 52, 1,8 l, 230 V~ (± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 150x140x100mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, pu is sance ultrasonique du point 240 W, HF puissance 60 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND311-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX SUPER RK 52, 1,8 l, 230 V~ (± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 150x140x100mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, pu is sance ultrasonique du point 240 W, HF puissance 60 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND311-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together