SONOREX DIGITEC DT 510 H-RC, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 300x240x150 mm 9,7 l, cuve acier inox displa y d igital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 640 W, HF puissance 1 * 1 Pce
Katalognr. BAND3091-GB
Anbieter: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together