ContactUsLinkComponent
SONOREX SUPER RK 514, 13,5 l, 230 V~ (± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 325x300x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, vi dange, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND277-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX SUPER RK 514, 13,5 l, 230 V~ (± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 325x300x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, vi dange, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND277-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together