SONOREX SUPER RK 514 BH, 18,7 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 325x300x200mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continu e, chauffage 30-80C, vidange puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff. 1 * 1 Pce
Catalog # BAND263-GB
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together