SONOREX SUPER RK 514 BH, 18,7 l, 230 V~ (± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 325x300x200mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continu e, chauffage 30-80°C, vidange puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND263-CH
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together