SONOREX SUPER RK 514 H, 13,5 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 325x300x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue , chauffage 30-80C, vidange puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND207-GB
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together