ContactUsLinkComponent
SONOREX SUPER RK 1050 CH, 90,0 l, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 600x500x300mm, cuve acier inox AISI 316 Ti, minuterie 1-15 o u en continue, chauffage 30-80°C, vidange, puissance ultrasonique du point 2400 W, HF puissance 600 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND184-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX SUPER RK 1050 CH, 90,0 l, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 600x500x300mm, cuve acier inox AISI 316 Ti, minuterie 1-15 o u en continue, chauffage 30-80°C, vidange, puissance ultrasonique du point 2400 W, HF puissance 600 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND184-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together