SONOREX SUPER RK 52 H, 1,8l, 230 V( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 150x140x100mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, ch au ffage 30-80C, puissance ultrasonique du point 240 W, HF puissance 60 W eff. 1 * 1 Pce
Catalog # BAND164-GB
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together