SONOREX SUPER RK 1028 CH, 45,0 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 500x300x300mm, cuve acier inox AISI 316 Ti, minuterie 1-15 ou en continue, chauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 1200 W, HF puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND143-GB
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together