ContactUsLinkComponent
SONOREX SUPER RK 170 H, 39 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 1000x200x200mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, c hauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 1520 W, HF puissance 380 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND076-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX SUPER RK 170 H, 39 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 1000x200x200mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, c hauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 1520 W, HF puissance 380 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND076-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together