ContactUsLinkComponent
SONOREX TECHNIK RM 180 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter.1000x500x400 mm 215 l 400V 3N ( 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 e t en continue chauffage 30-80C, cuve soude 2mm, 1.4571, puissance 2x1000 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND8250-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX TECHNIK RM 180 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter.1000x500x400 mm 215 l 400V 3N ( 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 e t en continue chauffage 30-80C, cuve soude 2mm, 1.4571, puissance 2x1000 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND8250-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together