ContactUsLinkComponent
SONOREX TECHNIK RM 110 UH/25 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 600x450x450 mm 135 l 400V 3N ( 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en continue chauffage 30-80C, cuve soude 2mm, 1.4571, puissance 1000 W eff. 1 * 1 Pce
  BAND8240-GB
SONOREX TECHNIK RM 110 UH/25 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 600x450x450 mm 135 l 400V 3N ( 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en continue chauffage 30-80C, cuve soude 2mm, 1.4571, puissance 1000 W eff. 1 * 1 Pce
  BAND8240-GB
Frequently Bought Together