ContactUsLinkComponent
SONOREX TECHNIK RM 16 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 325x275x200 mm 20 l 230 V( 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en c o ntinue chauffage 30-80C, cuve soude 2mm, 1.4571, puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND8200-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX TECHNIK RM 16 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 325x275x200 mm 20 l 230 V( 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en c o ntinue chauffage 30-80C, cuve soude 2mm, 1.4571, puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND8200-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together