Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
SONOREX SUPER RK 512 H, 13,0 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 300x240x200mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue , chauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 900 W, HF puissance 225 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND795-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX SUPER RK 512 H, 13,0 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 300x240x200mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue , chauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 900 W, HF puissance 225 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND795-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together