ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGIPLUS DL 514 BH, bain à ultrasons, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, écran digital du temps, température et puissance, bou ton DEGAS, minuterie digital 1-30 min et en continue, contrôle de puissance 20-100%, chauffage 20-80 °C, dim. i 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND7185-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGIPLUS DL 514 BH, bain à ultrasons, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, écran digital du temps, température et puissance, bou ton DEGAS, minuterie digital 1-30 min et en continue, contrôle de puissance 20-100%, chauffage 20-80 °C, dim. i 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND7185-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together