ContactUsLinkComponent
SONOREX SUPER RK 156 BH, 9,0 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 500x140x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue , chauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND646-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX SUPER RK 156 BH, 9,0 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 500x140x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue , chauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND646-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together