SONOREX DIGITEC DT 156, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 500x140x100 mm 6,0 l, cuve acier inox display dig ita l minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 640 W, HF puissance 160 T 1 * 1 Pce
Catalog # BAND3275-CH
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together