ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 106, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur dia240x130 mm 5,6 l, cuve acier inox display digit al minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 480 W, HF puissance 120 W c 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3270-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 106, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur dia240x130 mm 5,6 l, cuve acier inox display digit al minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 480 W, HF puissance 120 W c 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3270-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together