ContactUsLinkComponent
SONOREX SUPER RK 103 H, 4,0 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 240x140x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, c hauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 560 W, HF puissance 140 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND326-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX SUPER RK 103 H, 4,0 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 240x140x150mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, c hauffage 30-80C, vidange, puissance ultrasonique du point 560 W, HF puissance 140 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND326-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together