ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 1028 CH, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 500x300x200 mm 45,0 l, cuve acier inox display di gital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 1200 W, HF puissance S 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3266-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 1028 CH, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 500x300x200 mm 45,0 l, cuve acier inox display di gital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 1200 W, HF puissance S 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3266-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together