SONOREX SUPER RK 1028 H, 28,0 l, 230 V~ (± 10%) 50/60 Hz, dim.intér. 500x300x200mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continu e, chauffage 30-80°C, vidange, puissance ultrasonique du point 1200 W, HF puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce
Katalognr. BAND324-CH
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together