Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 510, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 300x240x150 mm 9,7 l, cuve acier inox display dig ita l minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 640 W, HF puissance 160 T 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3245-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 510, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 300x240x150 mm 9,7 l, cuve acier inox display dig ita l minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 640 W, HF puissance 160 T 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3245-CH
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together