SONOREX DIGITEC DT 1028 F, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 500x300x65 mm 9,5 l, cuve acier inox display d igi tal minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 1280 W, HF puissance 3 1 * 1 Pce
Catalog # BAND3243-GB
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together