SONOREX DIGITEC DT 510 F, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 300x240x65 mm 4,3 l, cuve acier inox display di git al minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 560 W, HF puissance 140 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3242-GB
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together