SONOREX SUPER RK 1028 H, 28 l, 115 V( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 500x300x200mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, c ha uffage 30-80C, vidange, 1200 W max/per. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND324-1-CH
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together