SONOREX DIGITEC DT 255 H, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 300x150x150 mm 5,5 l, cuve acier inox display d igi tal minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 640 W, HF puissance 16 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND3240-CH
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together