ContactUsLinkComponent
Cuvette blue 1,5 lt- PP. Bleue-transparente. Particulièrement solide. Polyvalente à fond plat. Gamme de températures d’utilisation comprise entre -40ºC et +80ºC. Peut être utilisée dans une machine à laver la vaisselle et un four à micro-ondes. Appro 1 * 1 Pce
N° de catalogue SEMA7392
Fournisseur:  SEMADENI
Cuvette blue 1,5 lt- PP. Bleue-transparente. Particulièrement solide. Polyvalente à fond plat. Gamme de températures d’utilisation comprise entre -40ºC et +80ºC. Peut être utilisée dans une machine à laver la vaisselle et un four à micro-ondes. Appro 1 * 1 Pce
N° de catalogue SEMA7392
Fournisseur:  SEMADENI
Frequently Bought Together