Pipettes Pasteur, à usage unique
Pasteur pipette, unplugged, 1,3 - 1,4 mm, 150 mm, 4×250 pieces
N° de catalogue MARI3233049
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
Pasteur pipettes made of soda-lime glass.
- Conforme à la norme DIN EN 7712
- Avec une longue et pointe fine
- Conditionnement pratique dans des boîtes de 250 pièces
Certifications: In compliance with DIN ISO 7712
Spécifications
- Ø ext.:1,3 - 1,4 mm
- Emballage:4×250 pieces
- Désignation:Pasteur pipette, unplugged
- Longueur:150 mm
- Seq:01