ContactUsLinkComponent
Réservoir de sécurité en inox haute qualité 1.4301 / 1.4571. Capacité 50 L. Avec parois de 1,5 mm. Sécurité anti-explosion par protège-flammes et vanne de surpression, joints en PTFE. Avec couvercle à vis et vanne de surpression. Hauteur 600 mm. File 1 * 1 Pce
N° de catalogue BURK2601-5050
Fournisseur:  BURKLE
Réservoir de sécurité en inox haute qualité 1.4301 / 1.4571. Capacité 50 L. Avec parois de 1,5 mm. Sécurité anti-explosion par protège-flammes et vanne de surpression, joints en PTFE. Avec couvercle à vis et vanne de surpression. Hauteur 600 mm. File 1 * 1 Pce
N° de catalogue BURK2601-5050
Fournisseur:  BURKLE
Frequently Bought Together