ContactUsLinkComponent
Set de base testo 312-4: Appareil de mesure de pression différentielle testo 312-4 Set tuyau pour testo 312-4 Pompe ballon avec vis de purge Bouchon d'essai conique 1/2 Bouchon d'essai conique 3/4 Imprimante testo Set pour mesures de pression su 1 * 1 Pce
N° de catalogue TEST0563.1327
Fournisseur:  Testo
Set de base testo 312-4: Appareil de mesure de pression différentielle testo 312-4 Set tuyau pour testo 312-4 Pompe ballon avec vis de purge Bouchon d'essai conique 1/2 Bouchon d'essai conique 3/4 Imprimante testo Set pour mesures de pression su 1 * 1 Pce
N° de catalogue TEST0563.1327
Fournisseur:  Testo
Informations associées
Frequently Bought Together