testo 526-2 - manomtre diffrentiel trs prcis. Il dispose dun capteur interne avec une tendue de mesure de 0 jusqu +2 000 hPa. La pression diffrentielle est mesure particulirement prcisment : avec une prcision de 0,05 % de la valeur fi 1 * 1 Pce
N° de catalogue TEST0560.5281
Fournisseur: Testo
Informations associées
Frequently Bought Together