Dosiereinheit 2 ml steril, f. seripettor 1 * 7 Pce
Katalognr. ROTHPP96.1
Anbieter: Roth Carl
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Anbieter: HEATHROW
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Anbieter: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR®, Gants en nitrile
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Anbieter: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Anbieter: VWR Collection