pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 30×20 ml, 2,00, 30
Codice catalogo METT30111134
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Codice catalogo METT30111134
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 30×20 ml, 2,00, 30
Numero CAS:  
Price
SFr. 98.70
Log in per disponibilità
1 * 30 ST
Specifiche
Specifiche
  • Cdt:
    30
  • Désignation:
    Technical buffer solution, 30×20 ml
  • Valeur pH:
    2,00
Specifiche