Pipettes Pasteur , à usage unique
1,0 ml, 70, 1,0 mm, 144 mm, 0,25 ml, -, En vrac
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
PE-BD.
- Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre
- Idéales pour des aliquotes
- Les pipettes Pasteur peuvent être remplies et surgelées, ou modifiées dans un récipient fermé par thermo-soudure de la pointe
- La poire de pipetage intégrée peut permettre une pression simple, ce qui permet de minimiser la fatigue due à un pipetage fréquent
- Résistantes à la stérilisation par irradiation aux rayons gamma ou au gaz
Documents
Spécifications
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Capacité:1,0 ml
- Longueur:144 mm
- Seq:01
- Gouttes par ml:70
- Division échelle:0,25 ml
- Ø tige:1,0 mm