Combinaisons, Proshield® 20, modèle CHF5
bleu, XXL
N° de catalogue 113-8372
Fournisseur: DuPont
Aller à
Product Details & Documents
These SMS garments are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6). They are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work.
- Fermeture à glissière avec rabat en nylon
- Élastiques au niveau de la capuche 2 pièces, taille, poignets et chevilles
- Coutures externes piquées
- Traitement antistatique (EN 1149-5) à l'intérieur
Couleur: blanc ou bleu
Poids : 43 g/m²
Density: 62 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Certifications: (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.
Spécifications
- Taille de confection:XXL
- Couleur:bleu
- Seq:06
- Cat. No.:113-8372
- Anti-statique:+
- Poids:43 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire|Industriel
- Modèle:20 - CHF5
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..