Combinaisons, Proshield® 20, modèle CHF5
bleu, M
N° de catalogue 113-8368
Fournisseur: DuPont
Aller à
Product Details & Documents
These SMS garments are typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited liquid splashes or sprays (Type 6). They are an ideal choice for workers seeking protection against dirt and grime during light duty work.
- Fermeture à glissière avec rabat en nylon
- Élastiques au niveau de la capuche 2 pièces, taille, poignets et chevilles
- Coutures externes piquées
- Traitement antistatique (EN 1149-5) à l'intérieur
Couleur: blanc ou bleu
Poids : 43 g/m²
Density: 62 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Certifications: (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.
Spécifications
- Taille de confection:M
- Couleur:bleu
- Seq:02
- Cat. No.:113-8368
- Anti-statique:+
- Poids:43 g/m²
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire|Industriel
- Modèle:20 - CHF5