Cyclohexane ACS
Plastic drum, 5 L
  ACRO446280050
Cyclohexane ACS
  ACRO446280050
 :  110-82-7
Cyclohexane ACS
Cyclohexane ACS
Plastic drum, 5 L
 :  110-82-7
SFr. 143.00
1 * 5 L
 :  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  •  :110-82-7
  •  :C₆H₁₂
  •  :MFCD00003814
  •  :84.16 g/mol
  •  :81 °C (760 mmHg)
  •  :6,5 °C
  •  :0,77 g/cm³
  •  :–18 °C
  •  :Température ambiante
  •  :1145
  •  :3,II
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.02 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Substance darkened by H2SO4:
    Passes test
  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Cdt:
    5 L