Hexanoate de méthyle 99%
Flacon Verre, 50 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hexanoate de méthyle 99%
N° de catalogue ACRO449240500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 106-70-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
- Numéro CAS:106-70-7
- Formule:C₇H₁₄O₂
- Numéro MDL:MFCD00009510
- Poids moléculaire:130.19 g/mol
- Point d'ébullition:151 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–71 °C
- Densité:0,884 g/cm³
- Point d'éclair:42 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:3272
- ADR:3,III
Documents
ACRO44924
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:50 g