Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Methyl arachidate 99%

Methyl arachidate 99%

Flacon Verre, 25 g
N° de catalogue ACRO452820250
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Methyl arachidate 99%
N° de catalogue ACRO452820250
Numéro CAS:  1120-28-1
Methyl arachidate 99%
Methyl arachidate 99%

Flacon Verre, 25 g

Numéro CAS:  1120-28-1
Prix
1 050.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
  • Numéro CAS:1120-28-1
  • Formule:C₂₁H₄₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009014
  • Poids moléculaire:326.56 g/mol
  • Point d'ébullition:215…216 °C (10 mmHg)
  • Point de fusion:45…48 °C
  • Point d'éclair:>110 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    45 to 48 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Free acid:
    ≤1 %

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    25 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.