Methyl arachidate 99%
Flacon Verre, 1 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Methyl arachidate 99%
N° de catalogue ACRO452820010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1120-28-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
- Numéro CAS:1120-28-1
- Formule:C₂₁H₄₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00009014
- Poids moléculaire:326.56 g/mol
- Point d'ébullition:215…216 °C (10 mmHg)
- Point de fusion:45…48 °C
- Point d'éclair:>110 °C
- Température de stockage:Température ambiante
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:45 to 48 °C
- GC:≥98.5 %
- Free acid:≤1 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 g