Thymolphthaleine ACS
Flacon Verre, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Thymolphthaleine ACS
N° de catalogue ACRO420955000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 125-20-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numéro CAS:125-20-2
- Formule:C₂₈H₃₀O₄
- Numéro MDL:MFCD00005909
- Poids moléculaire:430.54 g/mol
- Index Merck:12,09542
- Point de fusion:251…253 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-729-7
Documents
ACRO42095
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
- Clarity of solution:passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 g