Nitrométhane 96% ACS
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ACRO424010025
Inflammable
Irritant
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Nitrométhane 96% ACS
N° de catalogue ACRO424010025
Numéro CAS:  75-52-5
Nitrométhane 96% ACS
Nitrométhane 96% ACS
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  75-52-5
Prix
SFr. 302.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:75-52-5
  • Formule:CH₃NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00007400
  • Poids moléculaire:61.04 g/mol
  • Index Merck:13,06644
  • Point d'ébullition:101,2 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–29 °C
  • Densité:1,12 g/cm³
  • Point d'éclair:35 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-876-6
  • UN:1261
  • ADR:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.05 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥95 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
Spécifications